Stampa…
Sessole per campionamento, LaboPlast Bio / SteriPlast Bio
Fornitore: BURKLE
5379-0003 5379-1001 5379-1003 5379-1005 5379-1007 5379-0001 5379-0005 5379-0007
231-0528EA 32.8 EUR
231-0528 231-0534 231-0535 231-0536 231-0537 231-0527 231-0529 231-0530
Sessole per campionamento, LaboPlast Bio / SteriPlast Bio
Palette
Le sessole monouso sono realizzate in PE biologico bioplastico, composto interamente da materiali rinnovabili. Sono perfette per il campionamento di polveri, granulati e paste.
  • "PE ecologico" 100% riciclabile, realizzato con materie prime fossili
  • Disponibili non sterili (LaboPlast Bio) o sterilizzate a raggi gamma (SteriPlast Bio)
  • Prodotte in ambiente di camera bianca
  • Confezionate singolarmente
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto,Materiali sostenibili
Certificazione ambientale ACT-Label