Accessori per campionamento
Gli accessori giusti ti aiuteranno a perfezionare il processo di campionamento. Questa pagina presenta una piccola selezione di dispositivi utili per ottimizzare il campionamento.
Etichette Close-it
Aderiscono saldamente alla maggior parte dei materiali, persino a superfici leggermente umide o ricoperte di polvere. Ideali per controllo qualità e per riparare imballi danneggiati.
Sigilli
Utilizzabili come sigilli originali e come protezione contro la manipolazione del campione. L'apertura iniziale della confezione è resa evidente e irrevocabilmente visibile.
Sacchetti e provette per campionamento
Non sono solo i campionatori ad essere importanti per il processo di campionamento, anche i contenitori utilizzati per il trasporto dei campioni sono essenziali per la qualità del campione.
- Sacchetto per campionamento SteriBag
- Sacchetto per campionamento SteriBag StandUp
- Sacchetto per campionamento SteriBag Premium (a prova di manomissione)
- Bottiglie a collo largo sigillabili
- Provette per campioni
- Bottiglia per campionamento, sterile, a prova di manomissione
- Provette con tappo a vite
- Cestello per confezionamento
Spazzole di pulizia
Per pulire accuratamente diversi tipi di lance di campionamento. Con setole forti ed efficaci.
Macchina per ghiaccio secco Snowpack
Ti consente di ottenere tavolette di ghiaccio secco a -79° C. Ideale per abbassare le temperature all'interno dei bagni di raffreddamento o nelle scatole per la conservazione o il trasporto del campione.
Accessori per campionatori a zone
Questi speciali accessori aiutano a raccogliere e rilasciare i campioni.