Piccoli strumenti di campionamento in acciaio inossidabile
Questa sezione comprende una serie di piccoli strumenti in acciaio inossidabile - dalle pinze alle spatole - per il campionamento o la lavorazione dei campioni.
Pinze
Pinzette in formati diversi per svariate applicazioni nei laboratori. Dotate di scanalature alle estremità per una manipolazione sicura.
Spatole e spatole a forbice con paletta
Spatola di campionamento o di lavorazione di diversi materiali. Spatole a forbice con paletta per applicare, separare e distribuire sostanze viscose.
Cucchiai
Cucchiai per la misurazione rapida e semplice di piccole quantità e per il prelievo di campioni.
Trapani manuali
Trapani manuali per il campionamento di materiali pastosi e semisolidi.
Imbuto
Utile per versare e trasferire facilmente polveri, liquidi e sostanze leggermente viscose.