Campionatori dedicati all'industria farmaceutica
Condizioni di superficie ottimali e facilità di pulizia o apparecchiature monouso? Offriamo molte soluzioni diverse.
Lance per campionamento
Le esigenze relative ai campionatori nell'industria farmaceutica sono molto elevate. Design orientato all'applicazione, aspetto eccellente della superficie e lavorazione di qualità sono i nostri punti di forza.
- Campioni Novartos Uno - 2 o 3 campioni identici con un solo prelievo
- Novartos Multi - fino a 7 volte 2 o 3 campioni con un solo prelievo
- PharmaPicker - per il campionamento di quantità molto piccole
- StickProof - con punta particolarmente sottile
- Mini ViscoSampler - per volumi piccoli di materiale viscoso
Cucchiai e sessole, uso farmaceutico
Per prevenire la contaminazione incrociata, le sessole e i cucchiai devono avere superfici altamente levigate ed essere senza fessure o scanalature in cui potrebbe rimanere del materiale
Pulire i campionatori è un compito impegnativo che richiede molto tempo, soprattutto se il materiale è grasso, fortemente adesivo o tossico. Il monouso è la soluzione