Campionatori per ghiaccio e carne
Campionatori sterilizzabili in acciaio inossidabile, utilizzati prevalentemente nell’industria alimentare
Campionatori per carne
Campionatori per carne per il campionamento microbiologico delle superfici delle carcasse
Campionatore per ghiaccio
Campionatori per sostanze semi solide e congelate. Realizzati in V4A, pertanto autoclavabili e sterilizzabili.