Diluizione BOD
Metodo ufficiale per la misurazione del BOD a norma EN 1899-1 e DI EN 1899-2, metodo ufficiale EPA.
- Gestione dei campioni semplice
- Calcolo automatico BOD
- Omologazione EPA
Il sensore ossigeno autoagitante StirrOx® G per la determinazione dell'ossigeno nelle bottiglie Karlsruhe consente:
- Flusso costante per un'alta riproducibilità
- Nessuna calibrazione del punto zero
- Subito pronto per la misurazione