Misurazione/respirazione BOD
La domanda biologica di ossigeno (BOD) è una misurazione di qualità importante nella gestione delle risorse idriche. VWR offre prodotti adatti ai diversi metodi disponibili.
Incubatori BOD
Tutti i metodi BOD richiedono la conservazione dei campioni a 20 °C (68 °F) per 5 giorni. VWR offre un'ampia gamma di incubatori a temperatura controllata
Analisi respirometrica BOD: autodiagnosi del BOD
La diminuzione di ossigeno causa una determinata differenza di pressione che viene misurata da un sensore di pressione. Semplicità e praticità insieme!
Diluizione BOD
Misurazione BOD a norma EN 1899...
Metodo fotometrico BOD
L'analisi del BOD è possibile anche tramite test fotometrico in cuvetta di Merck...