Kjeldahl
Il metodo Kjeldahl viene applicato su numerose sostanze alimentari per determinare il contenuto di azoto. Tale metodo si divide in tre fasi principali: digestione, distillazione e titolazione.
1. Digestione: un campione omogeneo miscelato con acido solforico concentrato viene portato a ebollizione, trasformandosi così in una soluzione di solfato di ammonio.
2. Distillazione: al prodotto ottenuto con la digestione viene aggiunto un eccesso di alcali per convertire il sale di ammonio in ammoniaca.
3. Titolazione: la quantità di azoto in un campione viene calcolata dalla quantità di ammoniaca presente nella soluzione ricevente. L'ammoniaca viene catturata con un eccesso accuratamente misurato di soluzione acida standardizzata (titolazione di ritorno) o di soluzione di acido borico (titolazione diretta)
Selezione prodotti
Digestione
VWR offre diversi sistemi di distillazione secondo il budget a disposizione, compresi sistemi ad automazione completa con titolazione inclusa...
Distillation
VWR offers different distillation systems for different budgets, ...
Titolazione
Burette da semplici a completamente automatizzate, sistemi di titolazione programmabili Schott e Mettler...
Reagenti Kjeldahl, Merck
L'obiettivo prefissato consisteva nello sviluppo di catalizzatori per tempi di reazione più brevi...