Test di diluizione, test respirometrico BOD e di biodegradabilità
La determinazione della domanda biochimica di ossigeno è sempre un argomento di discussione per quanto riguarda il metodo e la sua applicabilità. Il metodo respirometrico può essere paragonato al metodo della diluizione, ma è consigliato solo per l'autocontrollo. I metodi standard sono discussi in contrasto con i metodi di auto-monitoraggio. Anche i test fotometrici possono essere eseguiti per determinare i valori BOD.
Troverai ampie informazioni sui diversi metodi per determinare la domanda biochimica di ossigeno (BOD) nel manuale WTW che puoi scaricare qui.
Puoi anche trovare prodotti importanti per i test di biodegradabilità.
Sistemi Auto-Controllo e Respirometrico BOD
Per la BOD, la diminuzione di ossigeno (consumato dai microrganismi) causa una determinata differenza di pressione che viene misurata da un sensore di pressione. Pratica e facile da eseguire, la produzione di gas metano da parte dei microrganismi può anche essere misurata con alcuni dei sistemi.
WTW
OxiTop respirometrico® Sistemi di misurazione per BOD(5) autocontrollo (OxiTop®-I)
- Sistema Intelligent Digital Sensor OxiTop®-IDS con misurazione estesa della BOD fino a 400000 mg/l, studi di biodegradabilità, respirazione del suolo e studi sul metano.
Prodotti
Velp
Sistema per solo BOD
Sistema Sensore Respirometrico 6 per
- BOD
- Maxi -BMP (Biochemical Methane Potential)
- Analisi del suolo -
- Biodegradabilità della plastica
Prodotti
BOD diluizione
Determinazione BOD secondo DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 e metodi standard 5210 B.
Sensore di ossigeno automiscelante StirrOx® G per la determinazione dell’ossigeno nelle bottiglie di Karlsruhe consente quanto segue:
- flusso costante per un'alta riproducibilità
- nessuna calibrazione del punto zero necessaria
- immediatamente pronto per la misurazione
Metodo fotometrico BOD
L'utilizzo di un test cellulare permette una determinazione facile ed efficiente della BOD, seguendo un metodo Winkler modificato.
Reagenti di analisi calibrati e conformi agli standard per la sicurezza.
- Il sistema con codice a barre consente operazioni rapide e semplici
- Documentazione completa del controllo qualità per ogni test
- Sono ancora necessari 5 giorni di incubazione, ma l'analisi ha meno fasi di manipolazione rispetto ad altri metodi
Prodotti
Incubatori BOD
Tutti i metodi BOD richiedono la conservazione dei campioni a 20 °C (68 °F) per 5 giorni. Avantor offre un'ampia gamma di incubatori a temperatura controllata.
Velp Scientifica
1 modello, FTC 120:
- temperatura fissa a 20 °C
- 120 l
5 modelli, FOC Connect:
- da 3 a 50 °C (0,5 °C)
- da 109 a 169 l
Prodotti
WTW
5 modelli, TS:
- da 10 a 40 °C (0,5 °C)
- da 180 a 500 l
Contenitori termostatici, Oxitop® Scatola
- Temperatura fissa a 20 °C (0,5 °C)