Whatman™ Filtri per l'analisi di acqua, aria e suolo
Risultati analitici accurati e affidabili sono essenziali nel monitoraggio dell'aria, dell'acqua e del suolo per l'analisi ambientale. In GE sappiamo quanto è importante esser certi che la fase di filtrazione sia efficiente, riproducibile e preservi l'integrità del campione. Qualunque sia il prodotto utilizzato, filtri in fibra di vetro, filtri per siringhe o altri prodotti Whatman™, puoi contare sul fatto che per GE la qualità è fondamentale.
Analisi delle acque | Analisi dell'aria | Analisi del suolo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NUOVI filtri RTU* disponibili! *Pronti all'uso |
Esperienza quarantennale nell'analisi e preparazione di campioni ambientali in 21 minuti
Filtri per l'analisi delle acque Whatman™
![]() |
Con i filtri Whatman™ è possibile analizzare i propri campioni d'acqua in conformità ai requisiti normativi in materia di analisi ambientali. Devono essere effettuate le seguenti analisi:
|
Whatman™ ha sviluppato filtri specifici per garantire risultati affidabili e consentire analisi di semplice esecuzione, anche partendo da campioni critici.
Ad esempio, i filtri in fibra di vetro 934-AH RTU, forniti prelavati e prepesati, offrono un notevole risparmio di tempo durante l'esecuzione dell'analisi di solidi in sospensione.
I filtri per siringhe GD/XP, completi di prefiltro a doppio strato e membrana finale da 0,45 micron, consentono una facile filtrazione di campioni difficili da filtrare. Inoltre il prefiltro in polipropilene riduce al minimo gli estraibili ionici, rendendo questi filtri adatti per l'analisi di metalli in tracce tramite ICP-MS. Scopri in che modo Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP e GD/X™ e Mini-Uniprep possono essere d'aiuto!
Commenti dei clienti: filtri Whatman™ per l'analisi della qualità dell'acqua
Novità: la famiglia di prodotti RTU (Ready-To-Use, Pronti all'uso) è ora ampliata con i filtri
GF/C RTU per solidi disciolti e in sospensione conformemente a EN872
934-AH RTU per volatili secondo il metodo standard per laboratorio C e D dell'EPA (USA)
Pronti all'uso: prelavati, asciugati/riscaldati, raffreddati, essiccati e pesati con precisione di 4 posizioni decimali, posti in vaschetta etichettata/con codice a barre e in scatola con codice a barre
Richiedi i campioni di filtri Whatman per ACQUA
I solidi sospesi, disciolti e volatili totali devono essere determinati utilizzando filtri in fibra di vetro. I filtri in fibra di vetro 934-AH RTU sono pronti all'uso!
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/C, Whatman Applicazione: Caratteristica 1: Caratteristica 2: Conformità al metodo standard: Tipo di filtro: |
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado 934-AH, Whatman Applicazione: Caratteristica 1: |
Nuovi RTU per sostanze volatili ora disponibili Filtri in microfibra di vetro, 934-AH™ RTU, Whatman Applicazione: Caratteristica 1: Caratteristica 2: Conformità al metodo standard: Nome del filtro: 934-AH RTU Tipo di filtro: Filtro in fibra di vetro |
||
Filtri in microfibra di vetro senza legante, grado GF/C RTU, Whatman Applicazione: Caratteristica 1: Caratteristica 2: Conformità al metodo standard: FNome del filtro:GF/C RTU Tipo di filtro: Filtro in fibra di vetro |
Dimostrazione dei filtri in microfibra di vetro, 934-AH™ RTU, Whatman
Le analisi chimiche sono comunemente eseguite utilizzando apposita strumentazione analitica. La filtrazione dei campioni d'acqua prima dell'analisi è una buona prassi perché rimuove le particelle indesiderate dalle analisi e protegge la delicata strumentazione da composti potenzialmente dannosi.
In questa sezione è possibile trovare filtri per le seguenti applicazioni:
- determinazione dei metalli pesanti disciolti (filtri per siringhe GD/XP™, filtri in linea Polydisc™ GW e Polycap™ GW)
- preparazione di campioni di ioni per dissoluzioni (filtri per siringhe Anotop™ IC)
- determinazione del carbonio organico disciolto (DOC) (filtri per siringhe puradisc™ Aqua 30)
HPLC/UHPLC e altre tecniche analitiche
Per proteggere strumenti e campione, utilizzare i seguenti filtri:
Referto analitico del ricercatore
Dimostrazione del filtro per siringhe Whatman GD/X™
Dimostrazione di Whatman Mini-UniPrep™
I microrganismi presenti in un campione d'acqua vengono raccolti utilizzando una membrana filtrante per microfiltrazione.
La membrana può essere trasferita su un terreno di coltura microbiologica per l'ulteriore identificazione e/o quantificazione dei microrganismi. La scelta della membrana filtrante adeguata dipende dalla metodologia da seguire.
Membrane filtranti, Nuclepore™ nere, Whatman Applicazione: |
VWR è in grado di fornire una gamma completa di materiali di consumo, attrezzature e reagenti per le analisi ambientali. Utilizzare lo strumento di ricerca nella home page oppure contattare il rappresentante di zona.
Filtri per l'analisi dell'aria Whatman™
Il monitoraggio della qualità dell'aria sta diventando sempre più importante a causa degli agenti inquinanti, sempre più presenti nell'aria e in quantità sempre più elevate. Le fonti di emissione possono essere naturali o possono essere rappresentate da industrie, agricoltura o traffico veicolare. Il particolato ultrafine (UFP) è diventato uno dei principali oggetti di interesse del monitoraggio ambientale e degli studi correlati, perché esercita un impatto significativo sulla qualità dell'aria e sulla salute.
Inoltre, devono essere monitorati anche i metalli pesanti, le sostanze organiche e le sostanze inorganiche quali ozono, prodotti chimici organici volatili, SO2, NO2, CO, benzoato e amianto.
Whatman™ è in grado di offrire filtri specifici per il monitoraggio sia manuale che automatico del particolato, per il campionamento in ambienti normali o aggressivi, per l'analisi di radioattività, metalli o amianto.
È possibile scegliere tra 13 diversi tipi di filtri Whatman™ per l'analisi di campioni di aria:
|
|
Richiedi i campioni di filtri Whatman per ARIA
Campionamento manuale in ambienti normali
Campionamento manuale in ambienti aggressivi
Campionamento automatico
Filtri in microfibra di vetro con legante, grado GF 10, Whatman Applicazione: Caratteristica 1: |
Campionamento per analisi della radioattività e dei metalli
Filtri per la determinazione di metalli nel particolato atmosferico
Membrane filtranti, estere misto di cellulosa, Whatman Applicazione: Caratteristica 1: |
Il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria in ciminiere, canne fumarie e aerosol richiede un filtro che possa resistere ad ambienti chimicamente difficili e ad alte temperature. Inoltre per questa applicazione è necessaria una purezza elevata.
Filtri per l'analisi dei metalli pesanti
Ditali per estrazione, ad elevata purezza, in quarzo, Whatman Applicazione: Caratteristica 2: |
Filtri per altri prodotti chimici organici o inorganici
VWR è in grado di fornire una gamma completa di materiali di consumo, attrezzature e reagenti per le analisi ambientali. Utilizzare lo strumento di ricerca nella home page oppure contattare il rappresentante di zona.
Filtri per l'analisi del suolo Whatman™
Da un punto di vista ambientale, il suolo è un elemento primario dell'ecosistema, insieme ad acqua, aria e organismi viventi, e pertanto necessita di essere protetto e preservato da possibili fenomeni di degradazione. D'altro canto, l'uso dei fertilizzanti nelle attività agricole è un potente strumento per incrementare la produttività dei suoli e, di conseguenza, la resa delle colture.
L'analisi di campioni di suolo richiede l'estrazione preventiva dei composti chimici dalla loro matrice, utilizzando la modulazione di pH e calore, e quindi la loro concentrazione. Nei campioni di suolo devono essere determinati azoto, pesticidi, fosforo, solidi trattenuti e soluzioni chiarificate, pH. Whatman™ è in grado di fornire il prodotto giusto per ogni analisi.
Richiedi i campioni di filtri Whatman per SUOLO
Analisi dell'azoto Kjeldahl
Il contenuto di azoto viene misurato normalmente con tecniche Kjeldahl, che comportano il campionamento di un quantitativo esatto di suolo prima del trasferimento in una provetta per digestione. Per questa applicazione è necessario utilizzare le navicelle per pesata a basso contenuto di azoto Whatman™ e quindi eseguire la filtrazione del campione con carta per analisi qualitative.
Prima dell'analisi mediante, ad esempio, gascromatografia (GC), i suoli possono essere preparati utilizzando l'estrazione Soxhlet o la digestione a microonde. Per questa tecnica sono ampiamente utilizzati i ditali per estrazione. Per rimuovere le particelle sottili e proteggere lo strumento GC, utilizzare filtri per siringhe specifici.
Ditali per estrazione, Whatman Applicazione: Nome del filtro: DITALI PER CELLULE |
La maggior parte dei test degli elementi in tracce è basata sull'estrazione del suolo e sulla misurazione della concentrazione degli elementi in tracce nella fase liquida priva di suolo utilizzando, ad esempio, spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES). Quindi, il campione deve generalmente essere filtrato attraverso una carta da filtro per analisi qualitative oppure attraverso un filtro in fibra di vetro, per essere certi che non ostruisca i nebulizzatori o interferisca con l'iniezione nello strumento di analisi. Se digerito con acqua regia, il campione può essere filtrato attraverso una carta da filtro senza ceneri.
Dimostrazione del filtro per siringhe Whatman GD/X™
Dimostrazione di Whatman Mini-UniPrep™
Mediante l'analisi del fosforo nel suolo è possibile determinare la quantità di fertilizzante fosfatico da utilizzare per ottenere la massima crescita delle piante. Per determinare il contenuto di fosforo del suolo, questo deve essere estratto con una soluzione chimica e il contenuto di fosforo nell'estratto deve essere misurato mediante colorimetria. Prima dell'analisi è generalmente necessaria la filtrazione dell'estratto attraverso una carta da filtro per analisi qualitative. Se si utilizza un metodo automatizzato per la determinazione della concentrazione di fosforo, potrebbe essere necessaria una carta da filtro resistente agli acidi.
Carte da filtro per analisi quantitative, gradi senza ceneri, grado 41, Whatman |
Il pH del suolo ne determina la capacità di trattenere i sali minerali. Alcune piante presentano requisiti di pH molto particolari. Esistono molti modi differenti di misurare il pH del suolo. La carta Litmus/pH rappresenta un mezzo veloce ed economico per controllare il pH del suolo quando non è disponibile un pHmetro o quando non sono necessarie misure molto precise. Nella preparazione del campione di suolo, utilizzare una carta per pesata per pesare il suolo prima di aggiungere l'acqua. Possono essere utilizzate carte da filtro per eliminare le particelle superflue dalla sospensione.
Carte indicatrici per pH, Whatman |
Alcuni metodi di analisi richiedono che i componenti liquidi di una soluzione vengano separati dai solidi in sospensione prima dell'analisi. GE offre un'ampia gamma di carte da filtro in cellulosa tra cui scegliere, con diversi livelli di portata, capacità di carico e resistenza agli agenti chimici da utilizzare in queste applicazioni.
VWR è in grado di fornire una gamma completa di materiali di consumo, attrezzature e reagenti per le analisi ambientali. Utilizzare lo strumento di ricerca nella home page oppure contattare il rappresentante di zona.