Cloro (libero e totale)
VWR offre diverse alternative per le misurazioni del cloro libero e totale.
- Metodo colorimetrico con reagenti DPD pronti per l'uso, kit analitici, colorimetri e spettrofotometri
- Metodo elettrochimico con sensori monouso per risultati in meno di 1 minuto (nuovo metodo innovativo). Intervallo di analisi ampio: da 0,02 mg/l a 10 mg/l
- Metodo titrimetico, metodo DPD in conformità alla normativa europea EN ISO 7393-1
Metodo colorimetrico
Metodo colorimetrico con reagenti DPD pronti per l'uso, kit analitici, colorimetri e spettrofotometri...