Regolamenti/normative
Qualità dell'acqua
ISO 6059 | Determinazione della durezza totale (calcio e magnesio) - Metodo titrimetrico con EDTA |
ISO 6058 | Determinazione del calcio - Metodo titrimetrico con EDTA |
EN ISO 9963-1 | Determinazione dell'alcalinità totale e composita - Parte 1 |
EN ISO 9963-2 | Determinazione dell'alcalinità carbonatica - Parte 2 |
ISO 9297 | Determinazione dei cloruri - Titolazione con nitrato d'argento e cromato come indicatore (metodo Mohr) |
ISO 7393-1 | Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Parte 1: metodo titrimetrico con N,N-dietil-1,4-fenilendiammina |
ISO 7393-2 | Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Parte 2: metodo colorimetrico con diammina N,N-dietil-1,4-fenilendiammina |
ISO 15705 | Determinazione del COD - Metodo Micro |
ISO 6060 | Determinazione del COD |
ISO/CD 25814 | Determinazione dell'ossigeno disciolto - Metodo elettrochimico con una sonda per ossigeno disciolto |
ISO/DIS 7887 | Controllo e determinazione del colore |
ISO 7027 | Determinazione della torbidità |
ISO 10359-1 | Determinazione dei fluoruri - Parte 1: metodo elettrochimico con ISE (per acque potabili o con basso livello di inquinamento) |
ISO 5664 | Determinazione dell'ammonio - Metodo per distillazione e titrimetria |
ISO 10523 | Determinazione del pH |
ISO 27888 | Determinazione della conducibilità |
ISO 11923 | Determinazione dei materiali sospesi tramite filtri in fibra di vetro |