Analisi respirometrica BOD: autodiagnosi del BOD
La diminuzione di ossigeno (consumato dai microrganismi) causa una determinata differenza di pressione che viene misurata da un sensore di pressione. Semplicità e praticità insieme!
Applicazioni per metodi respirometrici BOD
- Determinazione del BOD5 respirometrico per acque reflue domestiche, WTW (parte di Xylem)
- Determinazione del BOD5 respirometrico per acque reflue inquinate da tossine o inibitori di natura organica o inorganica, WTW (parte di Xylem).
- Supervisione dei sistemi di misurazione BOD secondo gli standard DIN/ISO 9000 e GLP, WTW (parte di Xylem)
BOD, OxiTop®-i, WTW
Sistema di misurazione respirometrico OxiTop® per misurazione di autodiagnosi BOD(5) con campioni non diluiti (fino a 4000 mg/l BOD).
BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW
Per BOD (fino a 4000 mg/l) e tutti gli altri studi respirometrici che utilizzando la connettività Bluetooth® per lavorare con Multi 3630 IDS o 3620 IDS (pH/conducibilità/DO/torbidità).
BOD Sensor, Velp
Sistema di misurazione respirometrico per misurazione di autodiagnosi di BOD(5) con campioni non diluiti (fino a 999 mg/l BOD).
BOD EVO Sensor, wireless, Velp
Gestione e refertazione dei dati con trasmissione dati wireless all'esclusivo BODSoft™. 80 campioni in parallelo (fino a 999 mg/l BOD).