Incubatori BOD
Tutti i metodi BOD richiedono la conservazione dei campioni a 20 °C (68 °F) per 5 giorni. VWR offre un'ampia gamma di incubatori a temperatura controllata.
Gamma Lovibond®
6 modelli; da 2 a 40 °C (0,1°), da 135 a 445 l
Gamma Velp
6 modelli; fissa o da 3 a 50 °C (0,1°), da 120 a 215 l
Gamma WTW
- Confezione OxiTop®: fissa a 20 °C ±0,5 °C
- 5 modelli; da 10 a 40 °C (0.5 °), da 180 a 500 l