Campionatori per liquidi
Attrezzatura per prelevare campioni dai contenitori e dalle profondità più svariate, ad esempio da piccole taniche a grandi bacini, serbatoio o corsi di acqua aperte.
Campionatori a immersione
Campionatori per liquidi a bassa viscosità. Disponibili in varianti, lunghezze e materiali diversi, così da poter adattare il campionatore all'applicazione.
Campionatori per vuoto
Soluzione conveniente quando i campioni devono essere raccolti ad una profondità (fino a 5 m) che non può essere raggiunta con lance a causa della loro lunghezza limitata.