Stampa…
Campionatore per liquidi, LiquiSampler
Fornitore: BURKLE
5330-2100 5330-2200 5330-1100 5330-1200 5330-1060 5330-2060
331-2150EA 606 EUR
331-2150 331-2151 331-2152 331-2153 331-0036 331-0037
Campionatore per liquidi, LiquiSampler
Campionatori Campionatori per fluidi
Realizzato in PTFE/FEP o PP ultra puro e chimicamente inerte per il campionamento senza contaminazione. Adatto a tutte le vasche e fusti con aperture di almeno 32 mm di diametro.
  • Taking apart and cleaning is extremely simple
  • One hand push button operation
  • Easy to clean − Surfaces are free of pores and crevices, preventing accumulation of dirt
  • Colour coded push buttons in red, blue, green, yellow, white and black
  • Round screw threads proven in foodstuffs hygiene
Suitable for point sampling, cross-sectional sampling, bottom sampling from open and closedMore Product Information