Indumenti protettivi - riutilizzabili
Quantus® - Un sistema di indumenti ottimale
Gli indumenti sono fondamentali per proteggere il prodotto da particolato e contaminazioni microbiologiche dagli operatori in ambienti controllati. I tessuti specifici offrono inoltre il massimo comfort all'utente che indossa tali indumenti. Tuttavia, poiché la nostra gamma Quantus® di indumenti riutilizzabili non è certificata come DPI secondo le linee guida europee sui DPI 89/686/EWG, prima di essere utilizzati è necessario effettuare un'analisi dei rischi sul sito e, in caso di manipolazione di materiali pericolosi, tali indumenti devono essere indossati unitamente ad apparati protettivi aggiuntivi, quali maniche protettive e grembiuli adeguati.
![]() |
La gamma di indumenti riutilizzabili Quantus®:
|