Guanti
Soprattutto nelle camere bianche e negli ambienti controllati, i guanti vengono utilizzati per proteggere i prodotti delicati e gli operatori dalla contaminazione.
VWR offre una vasta gamma di guanti per camera bianca conformi alle necessità tecniche e funzionali della produzione di sostanze citotossiche. I requisiti delle prestazioni, in termini di capacità di presa, comfort e lunghezza, variano e influenzano la scelta del guanto per le varie applicazioni.
I guanti sterili e non sterili ISO Classe 4 e 5 sono compatibili soprattutto per ambienti di camera bianca farmaceutica e offrono massimo comfort, resistenza e sensibilità tattile.
Per una protezione ottimale durante la manipolazione di farmaci citotossici, si consiglia fortemente di testare i guanti in un'applicazione pratica prima di scegliere un modello specifico.