Come agire in caso di versamenti citotossici
1. Decontaminazione personale
  • Togliere gli indumenti contaminati
  • Lavare immediatamente la pelle contaminata con acqua fredda corrente
  • Sciacquare gli occhi per almeno
  • 10 min. con abbondante acqua o soluzione salina isotonica; consultare tempestivamente un oculista
2. Attenersi alle indicazioni
  • Attenersi al manuale di istruzioni
  • La decontaminazione deve essere eseguita solo da personale qualificato
3. Indossare i DPI adeguati
  • Maschera filtrante antiparticolato FFP3
  • Occhiali protettivi
  • Tuta
  • Guanti (due paia)
  • Copriscarpe
4. Mettere in sicurezza l'area contaminata - Mettere immediatamente in sicurezza le superfici contaminate - Delimitare l'area con gesso
  • Spegnere il sistema di ventilazione
  • Chiudere le finestre
  • Attivare la ventilazione nel banco di lavoro
  • Impedire l'accesso al personale
  • Apporre un segnale di avvertenza
5. Procedura di pulizia
  • Raccogliere i vetri rotti con raschietto e paletta
  • Utilizzare panni ad alta assorbenza per arginare i liquidi
  • In caso di sostanze secche, utilizzare panni preimbevuti
  • Agire dall'esterno all'interno onde evitare di allargare l'area contaminata
  • Sciacquare abbondantemente con acqua
  • Pulire con un detergente alcalino e infine con isopropanolo al 70%
6. Smaltimento dei rifiuti (indumenti contaminati, ecc.)
  • Riporre i vetri rotti in una scatola di cartone
  • Inserire il materiale utilizzato per la decontaminazione in un sacchetto per rifiuti a tenuta ermetica
  • Al termine del processo di decontaminazione, togliere gli indumenti contaminati: prima i copriscarpe, quindi i guanti, la tuta, i sottoguanti, gli cchiali di sicurezza, la maschera filtrante antiparticolato
  • Gettare il sacchetto dei rifiuti e i DPI contaminati in un contenitore per rifiuti citostatico
  • Pulire accuratamente l'intera area
7. Fare una doccia e consultare il medico
  • Tutto il personale coinvolto deve prima fare la doccia
  • In via precauzionale, consultare il medico
8. Documentazione
La procedura qui descritta è puramente esemplificativa e deve essere definita dettagliatamente dal personale responsabile in base alle circostanze del sito.