Doppio guanto
MAGGIORE PROTEZIONE INDOSSANDO UN DOPPIO GUANTO
Per aumentare il livello di protezione nella manipolazione di materiale citotossico, si consiglia l'impiego di un sistema a doppio guanto. I difetti dei guanti spesso non vengono individuati al momento dell'incidente. Indossare guanti di due colori diversi consente all'operatore di identificare immediatamente un eventuale strappo e di sostituire i guanti.
Le immagini da 1 a 5 mostrano i passaggi su come infilare il secondo strato di guanti. Per quanto riguarda la scelta del prodotto, non esiste una norma universalmente valida: l'operatore potrebbe dover provare diverse combinazioni di guanti e taglie, ad esempio alcuni operatori potrebbero trovare più comodo lavorare con un guanto interno più grande e uno esterno più piccolo, mentre altri potrebbero decidere di utilizzare la stessa misura per il guanto interno ed esterno.
Per ulteriori informazioni sulla scelta migliore dei guanti e su come indossarli, contattare VWR all'indirizzo cleanroom@eu.vwr.com
IL NOSTRO CONSIGLIO:
GUANTI PER CAMERA BIANCA DA UTILIZZARE IN COMBINAZIONE PER LAVORARE CON DOPPI GUANTI
![]() |
Guanti per camera bianca, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Guanti per camera bianca, TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Guanti per camera bianca, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Guanti per camera bianca, BioClean Fusion™ |
![]() |
Guanti per camera bianca, DermaShield® 73-711 / 73-721 |
|
![]() |
Guanti, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Guanti per camera bianca, KIMTECH PURE* Sterile G3 |
|
![]() |
Guanti per camera bianca, KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* |