Arredi di sicurezza per camera bianca
Tutte le attrezzature di grandi dimensioni utilizzate nelle camere bianche e negli ambienti controllati, quali carrelli e tavoli, devono avere superfici lisce e non scanalate per agevolare la pulizia e la sanificazione. Devono essere preferibilmente in acciaio inossidabile. Sgabelli e sedie devono inoltre essere conformi agli standard sulle camere bianche.
I banchi di lavoro di sicurezza devono essere conformi alle normative standard in vigore e devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e verifica.