Documentazione ed etichettatura
Grazie a una gamma completa di carta, block notes e altri materiali per la scrittura, compatibili con le camere bianche, non esistono limitazioni per registrare e conservare dati e altre informazioni all'interno delle camere bianche.
Block notes e post-it realizzati in carta per camera bianca. Possibilità di scrittura su entrambi i lati. I fermablocchi di lunga durata e resistenti agevolano la scrittura nelle camere bianche e nelle aree di produzione controllate.
Penne per camera bianca speciali con impugnatura antiscivolo per semplificare la scrittura quando si indossano guanti da camera bianca. L'inchiostro delle penne (disponibile in vari colori) è permanente anche su superfici fredde e umide (ad es. sacchetti in plastica, articoli da laboratorio) e ad asciugatura rapida, non sbava e può essere cancellato strofinandolo.