Cromatografia a fluido supercritico
La cromatografia a fluido supercritico (SFC) è una tecnica cromatografica che utilizza un fluido supercritico come fase mobile. Sebbene la SFC sia una tecnica utilizzata già da tempo, grazie al suo adattamento come tecnica ortogonale all'HPLC, in particolare nell'industria farmaceutica, ha registrato un aumento negli ultimi anni. Questo interesse è stato alimentato dalla crescente richiesta di una resa elevata e dal desiderio di adottare tecniche più ecologiche. Le consistenti riduzioni nell'uso di solventi apportano vantaggi significativi in termini di riduzione della processazione dei campioni e dei tempi di essiccazione, oltre a fornire vantaggi nei costi e nella sicurezza.