Cromatografia ad esclusione dimensionale
Le colonne SEC (Size Exclusion Chromatography, cromatografia ad esclusione dimensionale) separano i componenti in base alla loro dimensione molecolare in soluzione, a partire dalla eluizione delle molecole grandi. La separazione è ottenuta dall'inclusione o esclusione differenziale di componenti all'interno delle particelle del materiale di impaccamento. La tecnica viene utilizzata non solo per eseguire la separazione dei componenti discreti, ma anche per caratterizzare la distribuzione del peso molecolare di polimeri. Sono disponibili diversi tipi di colonne SEC a base di silice e polimeri.
La cromatografia a permeazione di gel (GPC) consiste nella separazione SEC di polimeri solubili organici mediante l'utilizzo di un solvente organico come eluente. La cromatografia per gel filtrazione (GFC) consiste nella separazione di polimeri solubili in acqua in eluenti acquosi.
Marchi principali distribuiti in Italia
Altri marchi. Clicca qui per richiedere informazioni