Cromatografia chiral
In molti processi biologici, l'attività di un membro di una coppia enantiomerica può essere contrastata dall'inattività o dall'attività dannosa dell'altro. Uno sviluppo corretto delle fasi stazionarie chirali (CSP) per la cromatografia HPLC e SFC, consente di monitorare la purezza ottica di una sostanza farmacologica sfusa e la relativa presenza in formulazioni o fluidi biologici. Nel settore agrochimico e nelle industrie correlate è possibile trovare ulteriori applicazioni. I principali tipi di CSP comprendono polisaccaridi immobilizzati, legate a cellulosa e amilosio, Brush, legate a proteine, a inclusione di ciclodestrina, etere corona, a scambio di legante e polimeriche con struttura a rete.