Soluzioni 3M - Protezione respiratoria
Respirazione
L'innovazione guidata dalla scienza contribuisce a fornire comfort, idoneità e protezione ottimali
3M è in grado di offrire la più vasta gamma di respiratori ad adduzione d'aria e a elettroventilazione, monouso, riutilizzabili, per la più ampia gamma di applicazioni industriali e di altro tipo, con eccezionale pedigree, acquisito nelle condizioni più difficili.
Semimaschera riutilizzabile serie HF-800 Secure Click™ 3M™
Progettato con funzioni intelligenti e intuitive, il respiratore riutilizzabile a semimaschera della serie HF-800 Secure Click™ 3M™ è semplice, comodo e affidabile. Disponibili in tre misure: piccola, media e grande, i nostri respiratori sono tutti dotati di una membrana opzionale per parlare. La nuova serie Secure Click™ 3M™ presenta una connessione cartuccia/filtro rapida e semplice. Funziona proprio come una cintura di sicurezza. Basta allineare le connessioni e spingere fino a sentire un clic ed essere sicuri che i filtri e le cartucce sono installati correttamente.
Respiratore a elettroventilazione a sicurezza intrinseca serie TR-800+ 3M™ Versaflo™
Utilizza il respiratore a elettroventilazione a sicurezza intrinseca della serie TR-800 Versaflo™ 3M™ per proteggerti durante il lavoro in atmosfere pericolose. Come parte della famiglia Versaflo, quando combinato con le teste, le cinture e altri accessori Versaflo, il nostro turbocompressore d'aria diventa parte di un sistema di respiratori approvato dalla CE caratterizzato da: velocità multiple, allarmi acustici e visivi, e la capacità di lavorare con un'ampia varietà di filtri per gas, vapori e particolato. Il comfort è massimizzato con tre portate selezionabili dall'utente e un flusso d'aria controllato, ed è facile da identificare e differenziare dalle versioni non IS della famiglia di prodotti Versaflo grazie ai punti di contatto di colore giallo brillante. Il TR-800 è approvato secondo i requisiti della Zona 0 e quindi può essere adatto ad aree in cui sono previste atmosfere potenzialmente esplosive e permanenti in operazioni normali.
Respiratore a elettroventilazione serie TR-600 Versaflo™ 3M™
Il respiratore a elettroventilazione turbo della serie TR-600 Versaflo™ 3M™ porta l'intero sistema a nuovi livelli di fiducia, controllo e comfort. Rappresentando un'evoluzione avanzata della tecnologia con una maggiore eccellenza nella sicurezza respiratoria a elettroventilazione, il tuo mondo di protezione si è appena ampliato ed è migliore che mai. A seconda del tipo di filtro utilizzato, fornisce protezione contro particelle, gas o vapori, o contro una combinazione di questi.
Cappucci e copricapi 3M™ Versaflo™ serie S
I cappucci e i copricapi della serie S Versaflo™ 3M™ sono caratterizzati da sospensioni regolabili (la maggior parte dei modelli) e da morbidi cuscinetti comfort che aiutano a fornire un'eccellente vestibilità, stabilità e tracciabilità. I cappucci e i copricapi a sospensione includono ampie maschere facciali con elastico morbido per migliorare il comfort e ridurre il rumore del flusso d'aria. La sospensione riutilizzabile permette a chi la indossa di modificare la distribuzione del flusso d'aria all'interno del cappuccio per soddisfare le esigenze personali di comfort.