Protezione anticaduta
3M offre tutto quello che ti serve per lavorare in quota. Scopri una vasta gamma di attrezzature e soluzioni anticaduta affidabili, comode, innovative e di alta qualità; ancoraggi, imbracature, connettori, attrezzature di salvataggio e di evacuazione, sistemi cavi di recupero temporanei e permanenti verticali e orizzontali, attrezzature per spazi confinati, servizi di formazione professionale e tanto altro.
Guarda il nostro webinar sulla protezione anticadutaLa nostra missione è di fornirti una soluzione completa. Ecco perché abbiamo un team di ingegneri applicativi specializzati che possono consigliare sulla valutazione dei rischi, lo sviluppo del progetto e la soluzione di lavoro in quota più adatta alle tue esigenze.
Alla 3M combiniamo l'innovazione tecnica e la competenza con la passione per la produzione di prodotti di altissima qualità. La protezione anticaduta di 3M™ porta la sicurezza dei lavoratori a nuovi livelli con i comprovati e affidabili marchi DBI-SALA® e Protecta® di attrezzature e soluzioni di protezione anticaduta. Queste soluzioni includono imbracature innovative, cordini, ancoraggi, cavi di recupero orizzontali, sistemi di accesso, attrezzature di salvataggio e di evacuazione, soluzioni per spazi confinati, tutti i DPI o dispositivi di protezione individuale necessari per la protezione personale anticaduta e molto altro ancora!
Soddisfiamo gli standard e i codici più rigorosi del mondo, compresi CE e ANSI, dandoti la massima libertà e fiducia. Il cielo è l'unico limite!
Featured Product
DBI-SALA® Short Reach Davit System
Il sistema Davit Short Reach per spazi confinati HC (alta capacità) DBI-SALA® di 3M™ è costruito in alluminio verniciato a polvere e presenta un design modulare per un facile trasporto e stoccaggio. Il nostro sistema è regolabile, fornendo flessibilità durante l'installazione. Questo prodotto è certificato EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, e soddisfa i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42EC per il trasporto di materiali.
Risorse
Sistema Davit Short Reach DBI-SALA®
L'imbracatura Comfort Rescue DBI-SALA® Delta™ di 3M™ è una delle nostre imbracature più popolari, con un'imbottitura confortevole, una vestibilità ergonomica, fibbie leggere e fettucce ad alta resistenza. Ha un modello triangolare antigrovigli, che crea una struttura che permette di indossare facilmente l'imbracatura.
Sealed-Blok™ SRL DBI-SALA® con verricello di recupero
Il nostro cavo di recupero auto-retrattile Sealed-Blok™ DBI-SALA® di 3M™ è stato progettato per resistere agli ambienti più difficili. Dotato di tutte le caratteristiche del nostro Sealed-Blok™ standard più un verricello di recupero a 3 vie. Il design robusto è resistente alla corrosione, con piastre terminali in acciaio inossidabile e alloggiamento in alluminio. Per l'affidabilità e la qualità della protezione anticaduta in applicazioni come la manipolazione di olio e gas, in spazi confinati, ambienti di acqua salata, ambienti sporchi e impianti di depurazione, Sealed-Blok™ gode di molti anni di servizio sul campo.
Treppiedi Protecta® D - 3M™
Quando si tratta di ingresso/soccorso in spazi confinati, è essenziale che l'attrezzatura funzioni perfettamente e rapidamente. I treppiedi in alluminio Protecta®, leggeri e portatili, sono ideali per l'ingresso e il recupero in spazi confinati. Sono facilmente trasportabili da un luogo all'altro e possono essere montati da un solo operatore. Collega uno o due dispositivi meccanici come un verricello o un cavo di recupero autoretrattile a 3 vie e sarai pronto ad agire. I nostri treppiedi sono caricati con caratteristiche come le gambe bloccanti, la regolazione semplice dello stile del perno di arresto, la staffa del dispositivo meccanico a montaggio rapido e le suole resistenti ai pattini sui piedi.