Soluzioni 3M - Occhiali
Protezione degli occhi
Progettati per la massima sicurezza, con un’attenzione particolare allo stile
Selezione
Il portafoglio di prodotti 3M per la protezione degli occhi offre un bilanciamento ottimale di comfort, protezione e design. I nostri ingegneri hanno lavorato duramente per garantire che il livello di comfort e stile corrisponda allo standard di protezione offerto. |
|
Al fine di garantire che la chiarezza della visione fornita dagli occhiali di sicurezza sia accettabile, per determinati lavori le proprietà di rifrazione della lente devono essere superiori al livello richiesto. Le lenti possono essere suddivise in tre classi. La classe ottica 1 è per i lavori con requisiti di visione particolarmente elevati per l'uso permanente, la classe ottica 2 è per requisiti di visione di livello medio e la classe ottica 3 è per lavori grossolani senza particolari requisiti in termini di visione (destinata solo ai casi eccezionali e non per utilizzo permanente). Ci sono anche diverse distorsioni ottiche che danno origine a vari effetti di distorsione. Ci sono distorsioni sferiche, prismatiche, cilindriche e astigmatiche. Le classificazioni ottiche di cui sopra e il periodo di utilizzo associato dipendono dai rispettivi effetti di distorsione. Di conseguenza, le distorsioni sferiche sono assegnate alla classe ottica 1, quelle prismatiche e cilindriche alla classe ottica 2 e quelle astigmatiche alla classe ottica 3.
|
Convalida dell'idoneità
Come per tutti i dispositivi di protezione individuale, il comfort è strettamente legato al rispetto delle indicazioni e gli occhiali indossati in modo improprio potrebbero non essere sufficienti per evitare lesioni agli occhi, quindi la qualità e la sicurezza del modo in cui li si indossa sono estremamente importanti. |
|
Mentre gli standard attuali suggeriscono di prestare attenzione alla vestibilità degli occhiali, per esempio BS 7029:1999, non esiste una guida specifica su come valutare la vestibilità di un individuo. Fare una valutazione basata sulla taglia e sulle caratteristiche regolabili non è sempre adeguato per determinare la migliore vestibilità e sicurezza degli occhiali. L'innovativo sistema Eyewear Fit di 3M™ è un semplice metodo in 6 fasi e permette una valutazione misurata della vestibilità. |
Formazione
3M offre una vasta gamma di strumenti e software per supportare le esigenze di formazione in tema di sicurezza relativamente ai dispositivi di protezione individuale (DPI) del tuo luogo di lavoro.
In 3M crediamo che la formazione sia un fattore chiave per la protezione. È essenziale che gli operatori e i responsabili della sicurezza comprendano i rischi per la salute sul luogo di lavoro e sappiano come proteggersi da tali rischi nel modo migliore. Perché possano farlo, offriamo un'ampia gamma di corsi di formazione, adatti a diverse aziende e alle singole esigenze.
Siamo in grado di fornire formazione sul posto, con una visita da parte della nostra Safety Caravan, che si sposta in tutta l'Unione europea. I nostri team di assistenza tecnica sono inoltre sempre disponibili a elargire le loro conoscenze e competenze relative al settore salute e sicurezza.
Featured Products
Occhiali di sicurezza serie 400X SecureFit™ 3M™
Gli occhiali di sicurezza della serie 400X SecureFit™ 3M™ comprendono una lente senza bordo e ampie stanghette flessibili per una protezione laterale solida e popolare da usare in combinazione con i paraorecchie. Le stanghette presentano anche la tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) di 3M™ che permette alle stanghette degli occhiali di sicurezza di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di ciascun individuo, offrendo a chi li indossa una vestibilità sicura e confortevole. Riduce lo scivolamento dovuto ai movimenti della testa. Il paraocchi sagomato si appoggia comodamente contro la fronte e aiuta a fornire un'ulteriore copertura dalle particelle volanti. Ponte nasale morbido per una comoda vestibilità. Sono disponibili in 7 opzioni di lenti.
Occhiali di sicurezza serie 1000 Solus™ 3M™
Una lente appannata può essere frustrante e impegnativa. Togliere gli occhiali per eliminare l’appannamento può esporre gli occhi a rischi di impatto potenzialmente pericolosi sul posto di lavoro e a detriti. Gli occhiali protettivi serie 1000 Solus™ 3M™ sono dotati di rivestimento delle lenti antiappannamento Scotchgard™ che aiuta i lavoratori a vedere chiaramente, più a lungo - fornendo una resistenza all'appannamento più duratura rispetto ai rivestimenti antiappannamento tradizionali. Il rivestimento antiappannamento Scotchgard™ Protector 3M™ resiste più a lungo ai tradizionali rivestimenti antiappannamento, fino a 25 lavaggi con acqua.* *Basato su test interni 3M di cicli di lavaggio con acqua di rubinetto seguiti da test antiappannamento secondo il metodo di prova EN168.
Copriocchiali serie 3700 SecureFit™ 3M™
I copriocchiali serie 3700 SecureFit™ 3M™ sono i nostri sovraocchiali protettivi progettati per persone che indossano gli occhiali da vista. Sono dotati di stanghette regolabili con tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) per garantire una vestibilità aderente e un ponte nasale morbido per un maggiore comfort. La lente in policarbonato è disponibile con rivestimento antinebbia e antigraffio Scotchgard™ 3M™ per una maggiore durata e una migliore visione. Stanghette disponibili in tre colori e sette opzioni di lenti, compresi i colori delle lenti IR.
Occhiali a mascherina protettivi serie 500 GoggleGear™ 3M™
Gli occhiali a mascherina protettivi serie 500 GoggleGear™ 3M sono dotati di un design a basso profilo con un nastro regolabile, ventilazione indiretta e rivestimento antiappannamento e antigraffio Scotchgard™ Protector 3M™.