VWR presenta le soluzioni 3M per rispondere alle sfide di protezione dell'udito
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
In qualità di partner strategico di VWR per dispositivi di protezione individuale e soluzioni per la sicurezza, 3M è impegnata nella protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori e in tutti gli ambienti di lavoro.
3M, un'istituzione a livello mondiale nell'affrontare le sfide più difficili di protezione dell'udito, ha lanciato strumenti e servizi formidabili per assistere i clienti in tutte le fasi: dal rilevamento, alla protezione, alla validazione.
Utilizzate questa nuova piattaforma per scaricare i nuovi strumenti e servizi a completamento dell'offerta VWR di dispositivi di protezione individuale.
|
INSERTI AURICOLARI | ||||
Prodotto 3M | (fare clic per ordinare presso il nostro webshop) Descrizione |
Monouso/ riutilizzabile |
Caratteristiche | Attenuazione in dB (SNR) |
![]() |
Inserti auricolari modellabili 3M™ La soluzione monouso standard per lunghi periodi di esposizione |
Monouso |
Metallo rilevabile/ |
28 - 39 dB |
![]() |
Inserti auricolari con capsule 3M™ La soluzione intelligente per proteggere l'udito a un costo ridotto e in modo igienico. Non richiedono modellazione |
Monouso/ |
Versione con cordoncino/Colori |
28 - 35 dB |
![]() |
Inserti auricolari riutilizzabili presagomati 3M™ Soluzione pratica e riutilizzabile con busta richiudibile o custodia |
Riutilizzabile |
Con cordoncino/Metallo rilevabile/Trasparente/Attenuazione ridotta |
20 - 35 dB |
![]() |
Dispenser di inserti auricolari 3M™ Il modo più semplice per tenere gli inserti auricolari 3M sempre a portata di mano |
|||
CUFFIE/INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO | ||||
![]() |
Inserti auricolari con archetto Soluzione perfetta per utilizzi intermittenti ed esposizione limitata al rumore |
Riutilizzabile |
Multiposizione/Forme delle capsule/Attenuazione ridotta |
23 - 26 dB |
![]() |
Tutte disponibili nella versione a fascia o per montaggio su elmetto. Distanziale dal design rinnovato per una migliore attenuazione. |
Riutilizzabile |
Fascia/ |
26 - 28 dB |
![]() |
Cuffie, Peltor™ serie X |
Riutilizzabile |
Fascia/Montaggio su elmetto |
26 - 28 dB |
![]() |
Cuffie, Peltor™ serie X |
Riutilizzabile |
Fascia/Montaggio su elmetto |
34 - 35 dB |