Stampa…
Cappucci preassemblati con sospensione, Versaflo™ serie S
Fornitore: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 222 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Cappucci preassemblati con sospensione, Versaflo™ serie S
Respirators Respiratori
I copricapo 3M™ serie S offrono la protezione di testa, viso e occhi da spruzzi di liquidi e impatti a bassa energia (livello F). Adatti per applicazioni che richiedono la frequente sostituzione del copricapo come le attività di produzione farmaceutica e in laboratorio o in situazioni in cui il tessuto esterno è meno esposto alla sporcizia. Tutti i copricapo possono essere utilizzati in combinazione con i sistemi ventilati ed elettroventilati 3M (quali ad esempio Jupiter™ e Dustmaster™), per offrire la massima protezione delle vie respiratorie.
  • Forma migliorata e maggiore visibilità
  • Ottimo flusso d'aria
  • Comodo da indossare per periodi prolungati grazie al design morbido
  • Fattore di protezione nominale: 500
S-133: cappuccio semi-monouso per usi generici.
S-333G: copricapo grigio con elevata resistenza ai graffi e alle sostanze chimiche, adatto per applicazioni nell'industria chimica. Il materiale è morbido, maneggevole, resistente e a basso rilascio di fibre.
S-433: copricapo con cappuccio realizzato in materiale economico per usi generici. Il copricapo è caratterizzato da una maggiore resistenza ai graffi e alle sostanze chimiche.
S-533: copricapo con cappuccio realizzato in morbido tessuto a basso rilascio di fibre che cade sulle spalle dell'utente e offre una copertura aggiuntiva su collo e spalle. Il copricapo è caratterizzato da una maggiore resistenza ai graffi e alle sostanze chimiche.
S-757: cappuccio preassemblato caratterizzato dal tessuto ideato appositamente per catturare le particelle di spray.
S-333G: Grey headcover with increased chemical and scratch resistance, it is therefore suitable for applications in the chemical industry. The material is soft, quiet, durable and low-linting.
S-433: Headcover with hood made of a general-purpose, cost effective material. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-533: Headcover with hood made of soft low-linting fabric that readily drapes over the user and provides additional neck and shoulder coverage. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-655: Headcover with hood for general purpose applications. The knitted inner collar is shorter and thinner than previous models.
Certificazioni: EN 166; conformi alla classe relativa alle vie respiratorie più alta 12941 TH3 quando utilizzati con respiratori.
Attenzione: *Taglia unica.