Solventi Ultrapuri per LC/MS
Nuovi solventi Ultrapuri HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS: qualità eccellente, per UHPLC-MS
I solventi per LC-MS ultrapuri grado Hipersolv CHROMANORM® sono testati specificatamente per performance elevate e sono caratterizzati da specifiche di grado gradiente UHPLC, con rilevamento UV e MS in modalità positiva e negativa.
- Testati specificamente in UHPLC-MS con una deriva estremamente ridotta nell'analisi dei gradienti UHPLC
- Elevata purezza per limiti di rilevamento estremamente bassi in qualsiasi modalità di rilevamento con UHPLC
- Test modalità ioni positivi e negativi per tutte le applicazioni MS
- Basso livello di inorganici e ioni metallici per spettri ad alta sensibilità
- Linea di base a gradiente ridotto e specifiche di massima rigidità e costanza
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitrile ≥ 99,95% HiPerSolv CHROMANORM® Ultra per LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitrile ≥ 99,95% HiPerSolv CHROMANORM® Ultra per LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanolo ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA per LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Metanolo ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA per LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |