Standard per punto di fusione
Per calibrazioni accurate della strumentazione
Gamma di prodotti composta da 10 standard del punto di fusione, dal benzofenone (punto di fusione da 47 a 49 °C) all'antrachinone (punto di fusione da 283 a 286 °C)
- Disponibili in formati da 1 g
- Affidabili, semplici da utilizzare, accurati
- Incertezza della misurazione fino a ±0,3 °C
- Utilizzabili con qualsiasi strumento per punto di fusione
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Benzofenone, punto fusione = 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
P-nitrotoluene, punto fusione = 52...54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanillina, punto fusione = 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Acido benzoico, punto fusione = 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenacetina, punto fusione = +133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Acido salicilico, punto fusione = 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfanilamide, punto fusione = 164...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Caffeina, punto fusione = 235...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Carbazolo, punto fusione = 243...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Antrachinone, punto fusione = 283...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Kit standard per punto di fusione (sulfanilamide, caffeina, vanillina) | 3 g | 85111.003E | |||
Kit standard per punto di fusione, benzofenone (47...49 °C), acido benzoico (121...123 °C), antrachinone (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Kit standard per punto di fusione, vanillina (81...83 °C), fenacetica (134...136 °C), caffeina (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |