Standard di densità
182 standard di densità per l'uso a diverse temperature (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)
Ampia gamma di standard di densità in conformità alla norma ASTM D1480-12 per misurazioni di densità o densità relativa (gravità specifica) mediante il picnometro di Bingham.
- Elevata precisione
- Verificati utilizzando il picnometro di Bingham
- Tutti i prodotti testati in conformità a ASTM D1480-12
- Coerenza, tracciabilità, certificazione
- Certificati di analisi e schede tecniche di sicurezza disponibili online
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Standard di densità, 0,6960 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85140.180E | |||
Standard di densità, 0,7073 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85141.180E | |||
Standard di densità, 0,7184 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85142.180E | |||
Standard di densità, 0,7298 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85143.180E | |||
Standard di densità, 0,7411 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85144.180E | |||
Standard di densità, 0,7524 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85145.180E | |||
Standard di densità, 0,7721 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85146.180E | |||
Standard di densità, 0,7933 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85147.180E | |||
Standard di densità, 0,8168 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85148.180E | |||
Standard di densità, 0,8428 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85149.180E | |||
Standard di densità, 0,8715 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85150.180E | |||
Standard di densità, 0,9135 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85151.180E | |||
Standard di densità, 0,9514 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85152.180E | |||
Standard di densità, 1,0040 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85153.180E | |||
Standard di densità, 1,0337 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85154.180E | |||
Standard di densità, 1,0828 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85155.180E | |||
Standard di densità, 1,1661 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85156.180E | |||
Standard di densità, 1,3318 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85158.180E | |||
Standard di densità, 1,5820 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85160.180E | |||
Standard di densità, 1,7495 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85161.180E | |||
Standard di densità, 2,0846 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85163.180E | |||
Standard di densità, 2,2568 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85164.180E | |||
Standard di densità, 2,4261 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85165.180E | |||
Standard di densità, 2,6055 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85166.180E | |||
Standard di densità, 2,7588 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85167.180E | |||
Standard di densità, 2,9418 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85168.180E | |||
Standard di densità, 3,1140 g/ml a 15 °C | 100 ml | 85169.180E |