Standard per ICP-MS a 10 mg/l
Una gamma completa con 68 standard di singoli elementi per ICP-MS per calibrazione nell'analisi di tracce di metalli
Ampia gamma di standard di singoli elementi per ICP-MS a 10 mg/l, forniti con un dettagliato Certificato di analisi (tracciabilità NIST, controllo effettuato da un laboratorio ISO 17025 accreditato, guida ISO 34).
- Prodotti da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM 18 MΩ e sali al 99,999%
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Prodotti da fornitore accreditato ISO 17025 e Guida ISO 34
- Certificato completo di analisi consegnato con il prodotto in sacchetto di plastica singolo
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluzioni standard di alluminio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Soluzioni standard di arsenico per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Soluzioni standard di antimonio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Soluzioni standard di boro per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Soluzioni standard di bario per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Soluzioni standard di berillio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Soluzioni standard di bismuto per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Soluzioni standard di calcio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Soluzioni standard di cadmio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Soluzioni standard di cerio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Soluzioni standard di cobalto per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Soluzioni standard di cromo per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Soluzioni standard di cesio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Soluzioni standard di rame per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Soluzioni standard di disprosio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Soluzioni standard di erbio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Soluzioni standard di europio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Soluzioni standard di gallio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Soluzioni standard di gadolinio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Soluzioni standard di germanio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Soluzioni standard di oro per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Soluzioni standard di afnio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Soluzioni standard di olmio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Soluzioni standard di ferro per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Soluzioni standard di indio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Soluzioni standard di iridio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Soluzioni standard di lantanio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Soluzioni standard di litio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Soluzioni standard di lutezio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Soluzioni standard di lutezio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Soluzioni standard di piombo per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Soluzioni standard di magnesio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Soluzioni standard di mercurio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Soluzioni standard di molibdeno per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Soluzioni standard di niobio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Soluzioni standard di neodimio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Soluzioni standard di nichel per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Soluzioni standard di palladio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Soluzioni standard di praseodimio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Soluzioni standard di platino per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Soluzioni standard di fosforo per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Soluzioni standard di potassio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Soluzioni standard di rubidio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Soluzioni standard di renio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Soluzioni standard di rodio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Soluzioni standard di rutenio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Soluzioni standard di argento per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Soluzioni standard di sodio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Soluzioni standard di scandio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Soluzioni standard di selenio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Soluzioni standard di silicio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Soluzioni standard di samario per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Soluzioni standard di stronzio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Soluzioni standard di zolfo per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Soluzioni standard di tantalio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Soluzioni standard di terbio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Soluzioni standard di tellurio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Soluzioni standard di titanio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Soluzioni standard di tallio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Soluzioni standard di tulio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Soluzioni standard di stagno per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Soluzioni standard di tungsteno per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Soluzioni standard di uranio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Soluzioni standard di vanadio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Soluzioni standard di vanadio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Soluzioni standard di itterbio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Soluzioni standard di zinco per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Soluzioni standard di zirconio per ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||