Reagenti Karl Fischer per la determinazione dell'acqua
Deteminazione del contenuto d'acqua affidabile e accurata
Una gamma completa di reagenti volumetrici e coulometrici per la determinazione del contenuto d'acqua mediante il metodo Karl Fischer.
- Affidabili: endpoint stabili e rapidi per risultati sempre accurati
- Sicuri: bassa tossicità e senza piridina
- Qualità costante: confrontabili ad altri marchi leader del settore
- Comodi: prodotti di lunga durata a magazzino
- Disponibili in flaconi di vetro da 1 l e 500 ml
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, uso con metanolo | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, uso con metanolo | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, uso con metanolo | 1 l | 85452.290E | |||
Solvente (terreno di lavoro), uso con tutti i titolanti TitrANT | 1 l | 85453.290E | |||
Solvente Combi E (terreno di lavoro a base di etanolo) | 1 l | 85454.290E | |||
Solvente Lipo CM, reagente non polare (terreno di lavoro), per sostanze non polari, oli e grassi | 1 l | 85455.290E | |||
Solvente Lipo HM, reagente non polare (terreno di lavoro), per sostanze non polari, oli e grassi | 1 l | 85456.290E | |||
Metanolo rapido (terreno di lavoro), per accelerare la titolazione KF monocomponente, uso con CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Solvente (grezzo), terreno di lavoro, per titolazione in oli | 1 l | 85458.290E | |||
Solvente Keto, terreno di lavoro, per titolazioni KF monocomponente in aldeidi e chetoni | 1 l | 85459.290E | |||
Solvente E, terreno di lavoro a base di etanolo | 1 l | 85460.290E | |||
Solvente CM (terreno di lavoro), per titolazione in oli | 1 l | 85461.290E | |||
Solvente OIL (terreno di lavoro), per titolazione in oli | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, per titolazioni KF monocomponente in aldeidi e chetoni, 5 mg H2O/ml, uso con solvente K | 1 l | 85463.290E | |||
Solvente K (terreno di lavoro), per titolazioni KF monocomponente in aldeidi e chetoni, uso con CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
Titolante TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, uso con solvente | 1 l | 85465.290E | |||
Titolante TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, uso con solvente | 1 l | 85466.290E | |||
Titolante a base di etanolo TitrANT 2E, 2 mg H2O/ml, uso con solvente | 1 l | 85467.290E | |||
Titolante TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, uso con solvente | 1 l | 85468.290E | |||
Titolante a base di etanolo TitrANT 5E, 5 mg H2O/ml, uso con solvente | 1 l | 85469.290E | |||
Reagente coulometrico AG, per celle con e senza diaframma | 1 l | 85470.290E | |||
Reagente coulometrico CG | 1 l | 85471.130E | |||
Reagente coulometrico AG, per celle con diaframma | 1 l | 85472.260E | |||
Reagente coulometrico E, a base di etanolo, per celle con e senza diaframma | 1 l | 85473.260E | |||
Reagente coulometrico AD, per celle senza diaframma | 1 l | 85474.260E | |||
Reagente coulometrico AG-H, per applicazioni con idrocarburi a catena lunga, per celle con e senza diaframma | 1 l | 85475.260E | |||
Reagente coulometrico A OVEN per fornetto, per celle con e senza diaframma | 1 l | 85476.260E | |||
Reagente coulometrico OIL per oli, per celle con diaframma | 1 l | 85477.260E | |||
Reagente coulometrico K per chetoni, per celle con diaframma | 1 l | 85478.260E | |||
Reagente coulometrico CG-K, per applicazioni con chetoni | 1 l | 85479.130E |