Case Study: pompa ICC personalizzata per radioterapia e prodotti isotopici
Ismatec® Reglo® Pompa ICC personalizzata per radioterapia e prodotti isotopici
Situazione/sfida
Un produttore leader di radioterapia e di prodotti isotopici aveva bisogno di un accessorio per pompa con 4 canali a controllo indipendente. Aveva inoltre bisogno di un sistema di montaggio personalizzato per adattarsi a una configurazione di montaggio specifica.
OEM reglo icc peristaltic pump
La nostra soluzione personalizzata
Il progetto è stato definito con il nostro team di ingegneri. Loro hanno raccomandato la pompa Ismatec® Reglo® ICC (Independant Channel Control) personalizzata con una una piastra di montaggio su misura. È stato sviluppato un sistema di pompe completo e personalizzato.
Le pompe peristaltiche multicanale Reglo ICC consentono all’utente di controllare individualmente il flusso e la direzione di ciascun canale. La pompa garantisce un pompaggio continuo o un’erogazione di precisione fino a 35 mL/min con la possibilità di flusso bidirezionale in ciascun canale. Inoltre, la calibrazione indipendente dei canali riduce al minimo le differenze tra tubo e tubo, garantendo un’elevata precisione di calibrazione.
Valore garantito
La nuova pompa personalizzata è stata montata facilmente all’interno dell’armadio del cliente. La nostra rapidità di risposta ha permesso al cliente di rispettare il programma di lancio del prodotto. Il cliente ha risparmiato 200 dollari di manodopera per unità grazie al montaggio progettato dal cliente.