Strumento - Sistema per microbiologia Sentino®
Collettore in acciaio inossidabile 316L, autoclavabile
L'esclusivo collettore per microbiologia con design modulare consente di ottimizzare le analisi in totale assenza di contaminazioni.
 Collettore per microbiologia Pall
 Combinazione di più collettori
Accessori
Cod. prod. 4892
Adattatore standard
Ideale per imbuti filtranti magnetici Sentino®
Cod. prod. 4959
Adattatore standard allungato
Ideale per imbuti filtranti magnetici
Cod. prod. 4890
Adattatore MicroFunnel
Ideale per dispositivi MicroFunnel™, MicroFunnel ST, MicroFunnel Plus e MicroCheck®
Cod. prod. 4891
Adattatore imbuto Sentino ideale per imbuti filtranti Sentino
Pompa per microbiologia Sentino®
Pompa peristaltica dal design compatto estremamente semplice da utilizzare.
 Pompa Pall Sentino®
Dispenser di membrane Sentino®
Affidabilità e design semplice sono le caratteristiche principali di questo dispenser di membrane.
 Dispenser Pall Sentino®