Imbuti filtranti
Imbuti filtranti monouso con membrana, sterili
![]() |
Imbuti filtranti Microfunnel da 100 - 300 ml Ideali per l'analisi del controllo qualità di liquidi acquosi utilizzati nella produzione farmaceutica. Etichettati singolarmente per la tracciabilità dei lotti. Imbuti filtranti per il controllo delle bevande Microcheck II™ Imbuto filtrante monouso di facile utilizzo, in grado di soddisfare le esigenze di analisi microbiologiche delle bevande. Imbuti filtranti Microfunnel Plus da 300 ml Imbuto filtrante combinato con coppetta per campione, per eliminare il rischio di contaminazione. I prodotti con membrana Supor® sono realizzati per consentire il campionamento di acqua calda con una temperatura fino a 90 °C. |
Imbuti filtranti monouso senza membrana, sterili
![]() |
Imbuti filtranti Sentino® da 100 – 250 ml Adatti per l'analisi di acque reflue e potabili, il monitoraggio delle acque ambientali e per scopi ricreativi e dei sistemi di acque industriali e il controllo delle bevande. |
Imbuti filtranti riutilizzabili, autoclavabili
![]() |
Imbuti filtranti magnetici Sentino® Adatti per l'analisi di acque reflue e potabili, il monitoraggio delle acque ambientali e per scopi ricreativi e dei sistemi di acque industriali, il controllo delle bevande, di materie prime destinate al settore farmaceutico, prodotti intermedi e prodotti finali. |