Vittime sotto attacco! Gli "insoliti sospetti" non si fermano davanti a nulla!
Bingwen Bug Beater…è armato di bomboletta di EtO. Quando si utilizza l'EtO per sterilizzare i prodotti di filtrazione microbiologica, possono rimanere dei residui che uccidono i microrganismi che state tentando di recuperare! È inoltre dotato di una trappola per microrganismi - il reticolato compatto della membrana può impedire la formazione di colonie, ridurre il recupero e causare conteggi inesatti o risultati falsi. Inoltre, fa di tutto per trattenere i microrganismi, impedendo loro di raggiungere la membrana rinchiudendoli nella sua sacca - le gradazioni all'interno degli imbuti per microbiologia possono intrappolare i microrganismi, impedendone il recupero sulla membrana e generando risultati falsi. Allo stesso modo, anche i fondi quadrati di alcuni imbuti possono intrappolare i microrganismi, impedendone il recupero.
Richiedi un campione gratuito Richiedi una dimostrazione GRATUITA
Hannah Holey Lavora a stretto contatto con Benoit. Se i microrganismi non vengono uccisi o non viene impedito loro di raggiungere la membrana, le membrane di scarsa qualità non consentiranno un recupero ottimale dei microrganismi, con potenziale generazione di risultati falsi negativi!
Il vostro marchio e i consumatori vengono prima di tutto, pertanto è fondamentale ridurre al minimo il rischio di risultati falsi negativi per evitare il ritiro dei prodotti!
Difficult Dara… è un personaggio tosto e non cederà facilmente la sua membrana! Alcuni imbuti filtranti per microbiologia possono rendere molto difficile l'estrazione della membrana, richiedendo molta pressione verso il basso per staccare fisicamente la membrana dall'imbuto.
Shuji Griglia Compatta…riceve una provvigione in base alla quantità di tecnici di laboratorio che riesce a mandare dall'ottico a causa dell'affaticamento oculare. Le griglie compatte possono rendere difficile il conteggio accurato delle colonie e affaticare gli occhi dei tecnici durante il conteggio al microscopio!
Per i tecnici di laboratorio che eseguono svariati test al giorno, la praticità è un fattore fondamentale!
Christophe Cross-Contamination… purtroppo è la causa di inutili ripetizioni di test, rielaborazioni e scarto di lotti a seguito di risultati falsi positivi nei test di QC microbiologico. I collettori sottovuoto per microbiologia possono causare l'eruttazione o il riflusso dei liquidi dei campioni precedenti su una nuova membrana di prova. Inoltre, alcuni collettori sono troppo difficili da smontare e troppo grandi per essere sterilizzati in autoclave. Ciò può causare la potenziale presenza di un collettore sporco con conseguente contaminazione incrociata tra un test e l'altro.
Proteggere il bilancio, evitando la generazione di falsi positivi e riducendo al minimo la contaminazione incrociata è un dovere!