Sono arrivati i Pall-Vengers - Che la battaglia abbia inizio!
MicroFunnel Consente di ridurre al minimo il rischio di risultati falsi negativi e di potenziali ritiri, aggiungendo alcuni vantaggi. In primo luogo, le gradazioni si trovano all'esterno dell'imbuto, non all'interno, pertanto i microrganismi contenuti nel campione non rimangono intrappolati, evitando di generare falsi negativi. In secondo luogo, la funzione « Easy Squeeze » non solo facilita l'accesso alla membrana da parte del tecnico di laboratorio, ma protegge anche la membrana stessa riducendo il rischio di lacerazione. Dopo la filtrazione, la sezione inferiore può essere rimossa, è possibile iniettarvi terreno e può essere incubata direttamente. In questo modo, si elimina la necessità di rimuovere la membrana e la piastra!
Per chi cerca la flessibilità - l'imbuto Sentino è monouso e può essere utilizzato per piastrare lo stesso campione di prova su terreni differenti, con conseguente risparmio di tempo e denaro!
Richiedi una dimostrazione GRATUITA Richiedi un campione gratuito
Le membrane per microbiologia Pall riducono inoltre le probabilità di generare risultati falsi negativi con una tecnologia a membrana che massimizza il recupero microbico. Inoltre, la struttura a griglia puntinata non inibisce la crescita delle colonie rispetto ai modelli compatti.
Il nuovo collettore per microbiologia Pall ottimizza i test senza compromettere la pulizia. Può essere smontato completamente e facilmente per la pulizia e la sterilizzazione in autoclave. Grazie alla sua modularità, anche il modello a 6 posizioni può essere inserito in un'autoclave da banco standard. Il design elimina inoltre il riflusso e l'eruttazione, riducendo al minimo il rischio di contaminazione incrociata e risultati falsi positivi che potrebbero comparire in caso di ripetizione dei test o di ritrattamento, o peggio ancora, portare allo scarto di lotti di prodotti in perfette condizioni!
Dal punto di vista della praticità, il collettore è estremamente facile da usare e può anche essere installato a sinistra o a destra della pompa per vuoto facilitando il lavoro dei tecnici. Il dispenser per membrane Sentino, la pompa Sentino per analisi senza sorgente di vuoto e l'intera gamma Sentino sono progettate pensando al flusso di lavoro e alla praticità operativa dei tecnici!
La battaglia è stata vinta oppure gli "insoliti sospetti" continueranno a creare caos nei laboratori di QC microbiologico?