Membrane certificate per analisi microbiologiche
![]() |
Ricariche per dispenser di membrane Sentino® Progettate per ridurre al minimo lo spazio di conservazione, con conseguente diminuzione del materiale di imballaggio da scartare Membrana in MCE GN-6 Metricel® Gli esteri misti di cellulosa sono il materiale filtrante più comune per l'analisi microbiologica e garantiscono il massimo recupero degli organismi. Membrana a portata elevata ottimizzata per requisiti di filtrazione biologica, farmaceutica e sterilizzante. Membrana in MCE Metricel® nera La membrana a portata elevata con sfondo scuro offre un eccellente contrasto per il conteggio delle colonie opache. L'esclusiva struttura a griglia puntinata non incrementa o inibisce la crescita delle colonie.
|