Case Study: una soluzione di pompa personalizzata per le apparecchiature di rivestimento UV
La testa della pompa Masterflex® Easy-Load® II sostituisce la pompa a membrana nelle apparecchiature per rivestimento
Situazione/sfida
Un produttore leader di apparecchiature per la polimerizzazione e la verniciatura UV utilizzava pompe a membrana per trasferire le vernici UV ai rulli delle macchine di verniciatura. La pompa a membrana richiedeva una manutenzione frequente e aumentava i costi operativi per gli utenti finali. L’azienda voleva sostituire la pompa a membrana con una più precisa, affidabile e facile da usare.
La nostra soluzione personalizzata
Il team di ingegneri personalizzati Masterflex ha collaborato con il cliente per trovare una soluzione per sostituire le pompe a membrana. Il team ha raccomandato di personalizzare la testa della pompa Masterflex® Easy-Load® II con l’apparecchiatura di verniciatura del cliente e ha anche consigliato di utilizzare i tubi Norprene® per la testa della pompa.
La testa della pompa Masterflex Easy-Load II è dotata di ritenzione automatica che mantiene saldamente in posizione il tubo senza bisogno di regolazioni manuali: basta caricare il tubo e avviare la pompa per ridurre i tempi di caricamento dello stesso. Il rotore a quattro rulli migliora le prestazioni di pressione e la stabilità meccanica, riducendo le pulsazioni. Ciò consente di ridurre i picchi di pressione. La geometria migliorata del letto di occlusione allunga la vita del tubo.
I tubi in Norprene erano ideali per questa applicazione, in quanto progettati per applicazioni che richiedono un’eccellente resistenza ai prodotti chimici, al calore, all’ozono, ai raggi ultravioletti (UV) e una durata molto lunga della pompa (quando si utilizzano le tre formulazioni principali).
Valore aggiunto
La testa della pompa Masterflex Easy-Load II garantisce un’erogazione affidabile e costante del fluido con tempi di fermo minimi. La combinazione di pompa e motore è stata una soluzione economicamente vantaggiosa per il produttore e i suoi utenti finali. La tecnologia della pompa Easy-Load consente di risparmiare da 1 a 2 ore per ogni ciclo di manutenzione. Il risparmio può arrivare a 100-150 dollari l’ora.