Termoreattori
Digestione rapida per COD e TOC.
3 modelli:
  • TR 320: modello base per 12 cuvette e 7 programmi con temperatura pre-registrata
  • TR 420: per 24 cuvette, 8 programmi aggiuntivi definiti dall'utente
  • TR 620: per 2 x 12 cuvette aggiuntive con 2 zone di temperatura
Selezione del prodotto