Soluzioni per analisi TOC
Soluzioni per l'analisi TOC (carbonio organico totale) per rilevare le contaminazioni organiche nell'acqua.
Il carbonio organico disciolto viene ossidato dal perossidisolfato di sodio e la CO2 prodotta viene misurata tramite spettrofotometria. Molti altri reagenti utilizzati in soluzione sono acidi e basici, secondo il tipo di acqua analizzata. VWR dispone dei reagenti più comuni, ad esempio:
- Soluzione di idrossido di sodio da 1,2 N
- Soluzione di acido solforico da 1,8 N
- Soluzioni di perossidisolfato di sodio, varie concentrazioni
- Soluzione di acido fosforico al 10%
- Soluzione di acido fosforico al 25%
Per richiedere molte altre soluzioni, contattare VWR.