Termoreattori
Digestione rapida per COD e TOC.
3 modelli:
- TR 320: modello base per 12 cuvette e 7 programmi con temperatura pre-registrata
- TR 420: per 24 cuvette, 8 programmi aggiuntivi definiti dall'utente
- TR 620: per 2 x 12 cuvette aggiuntive con 2 zone di temperatura