Monitoraggio della sterilizzazione
3M è uno dei leader mondiali nelle soluzioni del monitoraggio della sterilizzazione. Il nostro portafoglio completo di prodotti differenziati e clinicamente preferiti può aiutarti a semplificare le tue operazioni e a standardizzare i tuoi protocolli.
Prodotti come gli indicatori biologici Super Rapid Readout Attest™ 3M™ possono ridurre significativamente il tempo necessario per visualizzare informazioni critiche sul processo di sterilizzazione. Il nostro integratore chimico di tipo 5 Comply™ (SteriGage™) 3M™ è dotato di tecnologia a inchiostro frontale mobile, con un risultato "Accetta o rifiuta" facile da interpretare, e il nastro indicatore a vapore senza piombo Comply™ 3M™ è dotato delle rinomate tecnologie adesive 3M per garantire la sicurezza della confezione, fornendo al contempo informazioni a colpo d'occhio necessarie per confermare rapidamente l'esposizione alla sterilizzazione.
Prodotto in evidenza
Sistema elettronico di prova 3M™ per gli sterilizzatori a vapore (ETS)™
ETS è un dispositivo elettronico di prova di facile utilizzo che fornisce informazioni complete, obiettive e indipendenti sulle variabili critiche del processo di sterilizzazione a vapore in cui viene utilizzato. ETS fornisce un’alternativa innovativa rispetto ai tradizionali test di Bowie e di Dick e rispettivi derivati.
Vedi il prodotto
Indicatore biologico Super Rapid Readout 1492V Attest™ 3M™ per la sterilizzazione a vapore
L'indicatore biologico fornisce risultati BI in 24 minuti nel lettore automatico Attest 490 3M. È appropriato per la rimozione dinamica dell'aria (pre-vuoto e SFPP): 135˚C (275˚F) 3 min. Soddisfa i requisiti di prestazione ISO per gli indicatori biologici e contiene organismi vitali che forniscono una misura diretta della letalità
Vedi il prodotto
Lettore automatico 490 Attest™ 3M™
Questo lettore automatico duale è stato progettato per l’utilizzo con gli indicatori biologici 1491, 1492V e 1295 Attest™ 3M™. È dotato di un display intelligente con la funzione di conto alla rovescia tempo-risultato. Il display è visualizzabile da remoto usando il tuo PC. Usa la stessa applicazione Web 3M™ che usi ora per lo stato della BI in tempo reale e i risultati per la registrazione digitale
Vedi il prodotto
Indicatori per l’integrazione chimica a vapore SteriGage™ Comply™ 3M™
Gli integratori chimici a vapore Comply SteriGage 3M soddisfano i requisiti di prestazione della norma EN ISO 11140- 1. Gli integratori chimici a vapore Comply SteriGage 3M sono progettati per rilevare con precisione piccoli cambiamenti in tutti i parametri di sterilizzazione critici definiti attraverso l'intera gamma di sterilizzazione comune nei processi di sterilizzazione a vapore in gravità e pre-vuoto.
Vedi il prodotto
Nastri indicatori a vapore Comply™ 3M™
Un nastro indicatore a vapore affidabile che fornisce informazioni immediate se la confezione è stata esposta a un'adeguata sterilizzazione a vapore. Le linee dell'indicatore chimico diventano scure quando sono esposte a un processo di sterilizzazione a vapore.
Risorse