Soluzioni 3M per l'industria farmaceutica
Soluzioni di salute e sicurezza per l'industria farmaceutica.
Puoi contare su 3M per fornire i professionisti della salute e della sicurezza di soluzioni per i dispositivi di protezione individuale per il mondo sfaccettato della produzione farmaceutica.
Processi e compiti principali della produzione farmaceutica:
Ingrediente farmaceutico attivo
Aiutare i leader della salute e della sicurezza con gli ultimi progressi nei dispositivi di protezione personale quando si affrontano i rischi impegnativi sulla postazione di lavoro degli API, compresi gli API altamente potenti con un OEL inferiore a 1μg/m3.
Formulazione e confezionamento
Sfruttare le innovazioni dei dispositivi di protezione personale quando si affrontano i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro per la formulazione e il confezionamento di sostanze farmaceutiche.
Manutenzione e pulizia
Fornire soluzioni DPI per i potenziali rischi professionali con attività di manutenzione continua, compresa la decontaminazione o la pulizia di camere bianche o suite di produzione con agenti di pulizia impegnativi come l'acido peracetico e il perossido di idrogeno.
PERICOLI PIÙ COMUNI NELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA:
  • RESPIRATORI
  • ESPOSIZIONE AL RUMORE
  • ESPOSIZIONE DELLA PELLE
  • INFORTUNI AGLI OCCHI E AL VISO
  • LAVORI IN QUOTA
  • IGNIZIONE
Semimaschera riutilizzabile serie HF-800 Secure Click™ 3M™
Progettato con funzioni intelligenti e intuitive, il respiratore riutilizzabile della serie HF-800 Secure Click™ 3M™ è semplice, comodo e affidabile. La nuova serie Secure Click™ 3M™ presenta una connessione cartuccia/filtro rapida e semplice. Funziona proprio come una cintura di sicurezza. Basta allineare le connessioni e spingere fino a sentire un clic ed essere sicuri che i filtri e le cartucce sono installati correttamente.
Unità turbo ad aria compressa TR-800 Versaflo™ 3M™
TR-800 è un’unità turbo ad aria compressa a sicurezza intrinseca della gamma Versaflo™ 3M™. Quando è abbinata alla famiglia Versaflo™ di testate, filtri e accessori, TR-800 fornisce protezione contro una varietà di gas e pericoli di particolato. Il comfort è massimizzato con tre portate selezionabili dall'utente e un flusso d'aria controllato.
Cuffie auricolari LiteCom PELTOR™ 3M™
Le cuffie auricolari LiteCom PELTOR™ 3M™ sono le nostre protezioni dell’udito con un ambiente di comunicazione bidirezionale preprogrammato per aiutarti a comunicare in modo efficiente sopra i rumori pericolosi.
Tappi auricolari E-A-R Express™ 3M™
I tappi auricolari E-A-R™ Express™ 3M™ sono i nostri ben riconoscibili tappi per le orecchie gialli e blu con la punta in schiuma che è sagomata e dimensionata per una vestibilità confortevole. Possono ridurre i livelli di rumore di 28 dB e hanno una presa d’inserimento igienica.
Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ serie 400
Gli occhiali di sicurezza della serie 400 SecureFit™ 3M™ comprendono una lente senza bordo e ampie stanghette flessibili per una protezione laterale solida e popolare da usare in combinazione con i paraorecchie. Le stanghette presentano anche la tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) di 3M™ che permette alle stanghette degli occhiali di sicurezza di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di ciascun individuo, offrendo a chi li indossa una vestibilità sicura e confortevole. Riduce lo scivolamento dovuto ai movimenti della testa. Il paraocchi sagomato si appoggia comodamente contro la fronte e aiuta a fornire un'ulteriore copertura dalle particelle volanti. Ponte nasale morbido per una comoda vestibilità. Sono disponibili in 7 opzioni di lenti.
Sistema elettronico di prova 3M™ per gli sterilizzatori a vapore (ETS)™
ETS è un dispositivo elettronico di prova di facile utilizzo che fornisce informazioni complete, obiettive e indipendenti sulle variabili critiche del processo di sterilizzazione a vapore in cui viene utilizzato. ETS fornisce un’alternativa innovativa rispetto ai tradizionali test di Bowie e di Dick e rispettivi derivati.
Tappetino Ultra Clean 4300 Nomad™ 3M™
Questo tappetino per il controllo della contaminazione è un tappetino monouso che raccoglie la polvere, composto da 40 strati rivestiti con un adesivo sensibile alla pressione. È progettato per aiutare a proteggere le aree pulite dove la pulizia e l'igiene sono fattori critici. Può aiutarti a ottenere la certificazione ISO14644-1 dalla classe 4 alla 8 per le camere bianche.
Marcature di linee e Avvisi di pericolo
Un nastro per qualunque lavoro. Che si tratti di marcare un muro, un tubo o una banchina di carico, 3M ha la giusta durata del prodotto, la flessibilità e il colore vivace di cui hai bisogno per aiutarti a massimizzare il tuo flusso di lavoro, la sicurezza e l'aspetto della fabbrica o del magazzino.
  • Supporta aree poco o molto trafficate
  • Rende i layout dei pavimenti facile e veloce da cambiare
  • Facile e veloce da applicare
  • Pezzo unico, rimozione pulita da molte superfici
  • Alta visibilità e resistenza all'abrasione a lungo termine