Masterflex nelle soluzioni per il trattamento delle acque
Le tecnologie delle pompe peristaltiche, a pistoni e a ingranaggi Masterflex sono comunemente utilizzate per il trattamento delle acque e la lavorazione dei prodotti chimici.
La qualità dell’acqua è uno dei problemi più impegnativi che dobbiamo affrontare oggi. Circa l’1% della nostra riserva d’acqua è dolce e solo una parte di essa è potabile. Le applicazioni di trattamento chimico delle pompe Masterflex prevedono la regolazione delle velocità di alimentazione. Le applicazioni di alimentazione dei reagenti richiedono il rilascio di sostanze chimiche in tempo reale nei recipienti di reazione, in genere per la produzione o la sintesi chimica. La lavorazione del prodotto finale utilizza pompe dosatrici per erogare con precisione il prodotto in un terriccio o in un contenitore. Le sostanze chimiche coinvolte possono includere praticamente qualsiasi precursore chimico o prodotto finale.
Le pompe peristaltiche Masterflex sono perfette per:
- acque sotterranee contaminate
- campionamento di fusti chimici
- isolamento di enzimi
- analisi di iniezione di flusso
- irrigazione di serre
- applicazioni di fertilizzanti
- sistemi di distribuzione dei pesticidi
- analisi delle acque reflue e dei fanghi
- irrorazione di alberi
- analizzatori di salinità dell’acqua
- campionamento delle acque reflue
Cosa rende Masterflex la scelta migliore per le applicazioni di trattamento delle acque
- Ampia gamma di materiali per tubi - Compatibile con molti prodotti chimici industriali.
- Non contaminante - I fluidi entrano in contatto solo con l’interno del tubo.
- Facile pulizia - Per pulire la pompa è sufficiente cambiare il tubo, modelli IP66 disponibili.
- Autoadescante - Aspirazione in sollevamento fino a 8,8 m (29 ft).
- Gestione di materiali viscosi - Trasferimento ed erogazione di oli o fluidi in sospensione.
- Funziona a secco - La pompa non viene danneggiata se lasciata incustodita.
- Reversibile - Spurgo e raccolta del campione con una sola pompa.
- Design modulare - Possibilità di combinare teste delle pompe, tubi e azionamenti.
- Servizio personalizzato - Progettate per i tuoi dispenser da laboratorio o per le tue apparecchiature analitiche.
Pompa di trasferimento ad alto volume di lunga durata
La struttura resistente garantisce una lunga durata con una manutenzione minima. Fino a 42 LPM.
Pompa di alimentazione ad alta purezza
Ideale per l’alimentazione/misurazione di prodotti chimici e per le applicazioni che richiedono elevata purezza, alta pressione o entrambe.
Pompa di campionamento portatile
Progettata per la massima portabilità e versatilità. Funziona a batteria ricaricabile o con una spina CC o a 12 VDC.
Pompa di dosaggio ad alto volume
L’azionamento digitale durevole, lavabile e a velocità variabile è in grado di gestire grandi batch in modo rapido ed efficiente con portate fino a 42 LPM.
Tubo per pompe peristaltiche
Formulazioni Masterflex e Ismatec estruse con precisione e testate con la pompa, progettate per la massima affidabilità, conformità e tracciabilità