Panni per camera bianca
Sono parte integrante di un complesso processo di pulizia che rimuove i contaminanti generalmente invisibili a occhio nudo e agevola il mantenimento di una buona igiene di base, oltre a conferire un'impressione visiva di pulizia.
Per garantire una pulizia efficace, i panni per camera bianca devono essere in grado di assorbire un'ampia gamma di contaminanti superficiali nel minor tempo possibile e senza spargere ulteriori contaminanti in forma di particelle, fibre, ioni o contaminanti microbiologici.
Poiché i requisiti in camera bianca variano notevolmente, i panni selezionati devono essere adeguati all'applicazione. I materiali e le strutture differenti dei panni influiscono significativamente sulle prestazioni tecniche e funzionali.