Gestione dei rifiuti
Se nonostante tutte le misure di precauzione si verifica un versamento durante la produzione o il trasporto, la rimozione e lo smaltimento dei prodotti citotossici dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente formato. È disponibile un kit di gestione dei versamenti in tutte le aree in cui vengono stoccati, trasportati, manipolati e somministrati farmaci citotossici.
Ogni materiale entrato in contatto con i farmaci citotossici è da considerarsi rifiuto citostatico e, a causa della natura tossica del farmaco, costituisce un rifiuto tossico da raccogliere in contenitori che possono essere chiusi a tenuta ermetica dopo averli riempiti.